Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Zum Barcoding und Kennzeichnen
Marke: Brady™ 116367
221.35 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit glänzender oder matter Oberfläche erhältlich
- In verschiedenen Breiten und Rollenlängen erhältlich
Spezifikation
Autoclavable | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Thermal Transfer | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
1 | |
THT-131-461-1.5-SC | |
1500/Packung | |
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in | |
28.58 mm | |
2,62 in. | |
66.68 mm | |
1 in. | |
2.54 cm | |
1 in. | |
THT-131-461-1.5-SC |
RoHS 2002/95/EC | |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Labels | |
BBP™11-Etikettendrucker | |
-196°C | |
1500 Label(s) / Roll | |
Rechteck | |
2,54 x 2,54 cm | |
-196 °C° bis 110 °C | |
0.048 mm | |
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
2,54 cm | |
25.40 mm | |
1 in | |
25.40 mm | |
2.54 cm |