Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Zum Barcoding und Kennzeichnen
Marke:  Brady™ 116410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30041400
  • 439.00 € / 2500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC
White
Label
Thermal Transfer
Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
1
THT-142-481-2.5-SC
2500/Pk.
63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
-112 to 266°F
0.0036 in
63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
6.35 cm
2.5 in.
THT-142-481-2.5-SC
Permanent Acrylic
Matte
Polyester
Labels
BBP11;BBP12;THT 25 mm Core Printers
-80°C
2500 Label(s) / Roll
Rectangle
6.35 W x 6.35 cm H
-80 to 130°C
0.0914 mm
2.5 in.
63.50 mm
6.35 cm