Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Selbstlaminierende Polyesteretiketten (B-361) für Desktop-Laserdrucker werden mit einer weißen bedruckbaren oder beschreibbaren Zone und einem durchscheinenden Überlaminierbereich geliefert, um die Grafiken nach Abschluss des Druckvorgangs zu schützen.
221.00 € - 493.00 €
Spezifikation
Beschreibung | LaserTab Laserbedruckbares Etikett |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Print Technology | Laser |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12849848
|
Brady™
089401 |
41,28 mm | 15.24 mm |
221.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10143142
|
Brady™
014392 |
64 mm | 34 mm |
493.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
- Einfache Anpassung mit Laserdrucktechnologie
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Betriebstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Matt | |
Laser | |
Laserdrucker |
Acryl, Permanent | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
Rechteck |