Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flasche WH1 l. Din 51 HDPE (VE=112 St.)
Die Verenigde Kunststoff Bedrijven™ Kunststoffflasche für hohe Beanspruchung bietet Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 104410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HDPE-Flaschen für höchste Beanspruchung
- Lebensmittelqualität
- Runde Form
- Ideal für die Probenahme von Feststoffen und Flüssigkeiten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, Lagerung und Transport
- Möglichkeit der Abdichtung
Spezifikation
1000 ml | |
89.5 x 236.5 mm | |
Karton-Kryobox | |
60 g | |
Weit | |
236,5 mm | |
89,5 mm |
Naturfarben | |
HDPE | |
112 | |
DIN 51 | |
Rund | |
Flasche |