Learn More
Polyethyleneimin, M.W. 60,000, 50 % w/w wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Ein Proteinfällungsmittel, das zur Aufreinigung von Proteinen verwendet wird
75.70 € - 132.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15480177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61270.22
100 g
75.70 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15490177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61270.30
250 g
132.00 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Polyethyleneimine is used for protein and nucleic acid precipitation, transfection assays, and to pretreat filters to increase the binding of proteins. Polyethyleneimine can also complex heavy metal ions. An effective permeabilizer of gram negative bacteria. Crosslinked polyethyleneimine is used as an enzyme carrier. Polyethyleneimine cellulose in small columns will separate cyclic nucleotides from related compounds at the same electrolyte concentration that is used for thin layer chromatography on Polyethyleneimine cellulose-coated plates. It is a water soluble polymer used as a membrane lubricant, useful in filtering frozen cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
Aziridin
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Polyethyleneimine
9002-98-6
MFCD00084427
1.07
It is soluble in water.
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Geruchsneutral
Farblos bis hellgelb
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
50% w/w aq. soln.
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Aziridin
9033
60 kd
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ7915000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aqueous solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethyleneimine