Learn More
Polyethylenimin auf Kieselgel-Beads, Anionenaustauschharz, benzyliert, 20 bis 40 Mesh
Catalog No. p-7058789
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Organische Festphasensynthese, Affinitätschromatographie, Katalysatorunterstützung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Namenshinweis Benzylated
Physikalische Form Perlen
Menge 10 mL
Netzgröße 20 to 40 Mesh
Empfindlichkeit Hygroskopisch