Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8
Marke: Macherey-Nagel™ 711007.100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
10 bis 15 μm | |
POLYGOPREP 60 bis 12 | |
2 bis 8 | |
POLYGOPREP C8 | |
POLYGOPREP | |
Flüssigchromatographie |
60 Å | |
Flüssigkeitschromatographie | |
0,1 kg | |
350 m2/g | |
Silika |