Learn More
Macherey-Nagel™ POLYGOPREP 60-20 NH2 (VE=100gr)
Marke: Macherey-Nagel™ 711013.100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
15 bis 25 μm | |
POLYGOPREP 60 bis 20 | |
2 bis 8 | |
POLYGOPREP NH2 | |
POLYGOPREP | |
Flüssigchromatographie |
60 Å | |
Flüssigkeitschromatographie | |
0,1 kg | |
350 m2/g | |
Silika |