Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-50 C8
195.00 € - 1410.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 50 |
Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
pH | 2 bis 8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10660332
|
Macherey-Nagel™
711490.100 |
0,1 kg |
195.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10226601
|
Macherey-Nagel™
711490.1000 |
1 kg |
1410.00 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
40 bis 63 μm | |
POLYGOPREP 60 bis 50 | |
2 bis 8 | |
350 m2/g | |
Silika |
60 Å | |
Flüssigkeitschromatographie | |
POLYGOPREP C8 | |
POLYGOPREP | |
Flüssigchromatographie |