Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-50
203.00 € - 846.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 60 bis 50
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10401462
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
711260.1000
1 kg
203.00 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10155121
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
711260.5000
5 kg
846.00 €
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
40 bis 63 μm
POLYGOPREP 60 bis 50
2 bis 8
350 m2/g
Silika
60 Å
Flüssigkeitschromatographie
POLYGOPREP
POLYGOPREP
Flüssigchromatographie