Learn More
Macherey-Nagel™ X25 POLYGRAM-Fertigfolien CEL 300 AC-10% Format: 2 0 x 20 cm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 50 Pk. |
Typ | Polyester-Platte |
Dicke (metrisch) | 0.1 mm |
Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |