Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
Marke:  Buerkle™ 8751-1002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10540773
  • 4.20 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
  • Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Ventil
POM
3.2 mm-Schlauch
1
NW 3,2 mm
10 bar
Schnellverbindung
3.2 mm
27 mm
-40 °C
Durchmesser 3.2 mm x 27 m
männliche Verbindungsstücke, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen
80 °C