Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Kugelventil mit Außen-/Innengewinde
Kugelventil aus PP mit Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE.
Marke:  Buerkle™ 0500-8101
28.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10294734
  • 36.05 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Betriebsdruck 1 bar (bei +20 °C)
  • Max. Betriebstemperatur 100 °C.
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ball Valve
10 bar
Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE
Polypropylen
25 mm
N/A