Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Kugelventil mit Außen-/Innengewinde
Kugelventil aus PP mit Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE.
Marke: Buerkle™ 0500-8201
31.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Betriebsdruck 1 bar (bei +20 °C)
- Max. Betriebstemperatur 100 °C.
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Kugelventil | |
N/A | |
Gewinde, Zulauf: 1 Zoll, außen ; Gewinde Ablauf: M42 x 3, außen | |
Weiß und Rot |
Polypropylen | |
Je 1 | |
M42 x 3, Outer |