Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und eingeprägter Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Autoklavierbar bei 121 °C.
Marke: Brand™ 41004
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
50 mm | |
80 mm | |
24/Packung | |
Autoklavierbar | |
GMBH und Co. KG |
Polypropylen | |
2 ml | |
Becher | |
Ja | |
Geprägt |