Learn More
Ratiolab™ Blaue Pipettenspitze E aus Polypropylen
Diese Pipettenspitzen gewährleisten ein einfaches und sicheres Liquid Handling bei besonders empfindlichen Anwendungen. Ratiolab™ Pipettenspitzen Typ E aus blauem Polypropylen eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
13.95 € - 40.35 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 6.9 cm
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
10789521
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ratiolab™
2100610
Bulk
13.95 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10169972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ratiolab™
2130612
Gestell
40.35 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
  • Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
  • Minimale Restbenetzung
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Autoklavierbar
CE, IVD
Autoklavierbar
Polypropylen
Blau
6.9 cm
Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten
Universelle Passform