Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C8 SPE-Säule aus Polypropylen
118.00 € - 203.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 8% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pestizide, PCB-Anwendungen |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10115091
|
Macherey-Nagel™
730021 |
1 ml | 100 mg |
203.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10398591
|
Macherey-Nagel™
730022 |
3 mL | 200 mg |
156.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12810641
|
Macherey-Nagel™
730024 |
6 mL | 500 mg |
118.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10197211
|
Macherey-Nagel™
730023 |
3 mL | 500 mg |
175.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
Nein | |
500 m2/g |
8% | |
Pestizide, PCB-Anwendungen | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
60 μm |