Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 90 mm Height
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
Marke: Tenak™ TE22351
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
- Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Bis zu -90 °C | |
130 x 130 x 90 mm |