Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen mit Prägung und Skalierung
Großformatige Polypropylen-Zylinder mit leicht ablesbaren, geprägten Graduierungsmarkierungen für den allgemeinen Laborgebrauch.
Marke:  Karl Hecht™ 42195060
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10257101
  • 16.65 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
  • Hohe Form mit geprägter Graduierung
  • DIN 12681 und ISO 6706
  • Bei +121 °C sterilisierbar
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
±5 ml
Große Form
Ja
Rund
Steril
Nicht graduierte Messzylinder
Polypropylen
DIN 12681, ISO 6706
Geprägt
121 °C
248,8 °F
Hexagonal