Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Catalog No. 10545341
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Ermöglicht präzises und einfaches Ausgießen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messbecher aus Polypropylen mit Graduierung bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Mit Ausguss
  • Durchscheinend
  • Geformte, blaue Graduierung
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen 
Höhe (metrisch) 215 mm
Schritten 20 ml
Typ Becher
Graduated Ja