Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Durchscheinend
- Geformte, blaue Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Schritten | 5 ml |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |