Learn More
Buerkle™ 1-Teil-Schaufel für Lebensmittel
Leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche aus Polypropylen macht diese Schaufeln besonders geeignet für den Lebensmittelbereich. Die Schaufeln können auch zum Kochen von Produkten verwendet werden.
Marke: Buerkle™ 8300-0010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Lebensmittel (FDA und (EU) Nr. 10/2011)
Spezifikation
1-teilige Schaufel | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Geeignet für Lebensmittel | |
279 mm |
Polypropylen | |
Einteilig | |
FDA und (EU) Nr. 10/2011 | |
1111 mm |