Learn More
Masterflex™ Männlicher Winkel-Rohrverbinder mit Klemmverschraubung
Diese Verbindungsstücke für Druckrohr-Adapter mit Außengewinde eignen sich gut für starre Schläuche, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen.
Marke:  Masterflex™ 06386-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11791194
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Winkeladapter-Klemmverschraubung mit Außengewinde für Rohre
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nenndruck bis maximal 220 psi bei 25 °C
  • Einsetzbar von 0bis 100 °C 
  • Klemmverschraubung mit Mutter, die die starren Schläuche gegen das Anschlussgehäuse zusammendrückt
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
0 °C
Schlauch mit 1/4 Zoll Öffnung; 1 x 1-1/4 Zoll
Winkelstecker mit Rohradapter für Außengewinde; Sterilisation mit Ethylenoxid,
100 °C
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser x 1/8 Zoll NPT(M)
10/Packung
0.125 Zoll NPT(M)
220 psi
Klemmverschraubung