Learn More
Cowie Technology™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
Marke:  Cowie Technology™ 001.564
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10417942
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,375 in.
2,5 in.
64 mm
Octahedral
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
10 mm
2/Pk.