Learn More
Cowie Technology™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
Marke:  Cowie Technology™ 001.528
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16255821
  • 17.45 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,3125 in.
1,125 in.
8 mm
PTFE with Alnico V Magnet Core
Achtseitig
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
PTFE
28 mm
5/Pckg.
Stir Bar