Learn More
Berlin Packaging™ Polypropylen-Schraubverschlüsse
Use Berlin Packaging™ Polypropylene Screw Caps atop bottles containing analytical lab samples, especially those containing high purity chemicals, strong acids and solvents.
Marke: Berlin Packaging™ 1001825
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoclavable
- Polypropylene
- For use with screw-top bottles
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
Kappe | |
Schraubkappe |
Je 1 | |
DIN 32 | |
Polypropylen |