Learn More
BD Polypropylen-Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände
Für spitze und scharfe Abfälle. BD Biosciences™ Entsorgungsbehälter aus Polypropylen für scharfe Gegenstände haben ein Fassungsvermögen von 1.5 ml.
Marke:  BD 305624
Artikelnummer. 10035014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Laborausstattung
  • Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
1.5 l
Ja
165 mm
Autoklavierbar
Klappdeckel
205 mm
160 mm