Learn More
VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen
Diese Normschliff-Aufsätze eignen sich zum Befüllen von Reaktionsbehältern mit mehreren Hälsen. VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen sind transparent, seitlich abgeflacht und passen genau in Normschliff-Verbindungen. So gewährleisten sie ein schnelles und einfaches Befüllen. Für verschiedene Standard-Halsgrößen lieferbar.
Marke:  VITLAB™ 70694
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13365201
  • 34.30 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Geeignet für das Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in einen Reagenzkolben während einer Reaktion
  • Seitlich abgeflacht für Verwendung mit Mehrhalskolben
  • Geeignet für standardmäßige Gelenkhälse in verschiedenen Größen
  • Transparentes Material zur einfachen Überwachung des Füllstandes
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen
    • Chemisch beständig für Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
    • Temperaturbeständig und Autoklavierbar
    • FDA-Gütequalität
Spezifikation
Spezifikation
75mm
135 mm
Thread size: NS 29/32
Mehrhals- und Einhalskolben mit Normschliff
5/Packung
Polypropylen
Durchsichtig
Geeignet zum Einfüllen von Flüssigkeiten oder pulverisierten Reagenzien in einen Reaktionskolben bei einer Reaktion
30 mm
Normschliff-Trichter