Learn More
BRAND™ Röhrchengestell aus Polypropylen mit Deckel
Gut geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen. Die Röhrchen, Racks und Deckel halten Temperaturen von bis zu -80 °C stand. *Die Deckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar.
Marke: BRAND™ 781562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unsteril, zum Einsatz im Roboter. Röhrchen und Racks sind autoklavierbar bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285. Deckelmatten / -streifen (TPE) sind nicht autoklavierbar. Röhrchen, Racks und Deckel sind temperaturbeständig bis -80°C. Die Dichtigkeit der Röhrchen ist druckgeprüft. Die stapelbaren Racks im SBS-Format sind durch die stabile Verbindung von Trägerplatte und Rack speziell für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dosiersystemen geeignet. Codierte Röhrchen (A1 - H12) und die für die Barcode-Etiketten geeigneten Seitenflächen der Racks erleichtern die Probenzuordnung. (Nicht lieferbar in den USA)
- Typ: Rack mit Deckel für Röhrchen 0,65mL, leer
- Material: PP
Spezifikation
DIN EN 285 |
|
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
50 Pack |
With Lid, no tubes |
|
Yes | |
96 | |
0.65mL Tubes |