Learn More
BRAND™ Röhrchengestell aus Polypropylen mit Deckel
Gut geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen. Die Röhrchen, Racks und Deckel halten Temperaturen von bis zu -80 °C stand. *Die Deckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar.
Marke:  BRAND™ 781566
655.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10493475
  • 728.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbares 96-Well Rack im SBS-Format mit Abdeckung
  • Röhrchen und Gestell sind bei 121°C autoklavierbar (*Abdeckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar)
  • Das Gestell verfügt über eine abgeschrägte Ecke für eine präzise Positionierung des Deckels und der Nachfülleinheiten
  • Die Versiegelung der Schläuche ist druckgeprüft und es besteht eine stabile Verbindung zwischen der Montageplatte und den Gestellen
  • Geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen
  • Die kodierten Röhrchen (A1 – H12) und die Gestellseiten sind für Barcode-Etiketten geeignet und vereinfachen so die Probenorganisation
  • Nicht in den USA erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Röhrchengestell
Autoklavierbar
Polypropylen
1.2 ml-Röhrchen
-80 °C bis +121 °C
96 x 1.2 ml Röhrchen, Deckel
Ja
Röhrchen (96 x 1,2 ml)
Ja
50/Pckg.