Learn More
BRAND™ Röhrchengestell aus Polypropylen mit Deckel
Gut geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen. Die Röhrchen, Racks und Deckel halten Temperaturen von bis zu -80 °C stand. *Die Deckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar.
Marke: BRAND™ 781565
655.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbares 96-Well Rack im SBS-Format mit Abdeckung
- Röhrchen und Gestell sind bei 121°C autoklavierbar (*Abdeckmatte und Streifen sind nicht autoklavierbar)
- Das Gestell verfügt über eine abgeschrägte Ecke für eine präzise Positionierung des Deckels und der Nachfülleinheiten
- Die Versiegelung der Schläuche ist druckgeprüft und es besteht eine stabile Verbindung zwischen der Montageplatte und den Gestellen
- Geeignet für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dispensiersystemen
- Die kodierten Röhrchen (A1 – H12) und die Gestellseiten sind für Barcode-Etiketten geeignet und vereinfachen so die Probenorganisation
- Nicht in den USA erhältlich
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
0.65 ml-Röhrchen | |
-80 °C bis +121 °C |
96 x 0,65 ml Röhrchen, Deckel | |
Ja | |
Röhrchen (96 x 0,65 ml) | |
Ja | |
50/Pckg. |