Learn More
Carl Roth™ Polypropylene Universal Test Tube Rack
N.V.
Spezifikation
Produkttyp Universal Test Tube Rack
Temperaturbereich (metrisch) -10°C to +120°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10550572
Encompass
Unterlagen ansehen
Carl Roth™
K835.1
Blue Tubes (30 mm) 300 x 110 x 85 mm 30 mm Diameter Tube Opening
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10322012
Encompass
Unterlagen ansehen
Carl Roth™
4398.1
Red Tubes (20 mm) 250 x 105 x 70 mm 20 mm Diameter Tube Opening
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Universal Test Tube Rack
-10°C to +120°C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.