Learn More
Polysorbat 85, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 334150250
Menge 25 mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10746432
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9005-70-3
NaN
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
MFCD01779641
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
Spezifikation
Polysorbate 85
2mg KOH/g max.
Flüssig
25 mL
38 to 52mg KOH/g
Glasflasche
83 to 98mg KOH/g
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
3% Max.
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
NaN
Farblos
9005-70-3
1.0200g/mL
>200°C
Authentic
1.4700 to 1.4720
1.02
300 mPa.s (25°C)
MFCD01779641
Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tween]TS 85
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation