Learn More
Macherey-Nagel™ RP-HPLC-Trennsäule mit Polystyrolharz
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 719455
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Polystyrol | |
4,6 mm | |
180 bar (2610 psi) | |
1 bis 13 | |
Gehäuse L21 | |
Polymer | |
Umkehrphase | |
RP HPLC-Trennsäule |
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Umkehrphase | |
Polystyrol |