Learn More
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 58.000, K29 bis 32, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyvinylpyrrolidone |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | K29-32 |
pH | 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) |
Physikalische Form | Kristallpulver oder Kristalle |
Schmelzpunkt | 225.0°C |
Merck Index | 15, 7814 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether |
Menge | 2.5 kg |
Reinheit (%) | 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC) |