Learn More
Contec™ Polywipe-C Wischtücher
Maintain cleanliness in ISO Class 5 cleanrooms. Contec™ Polywipe-C Wipers are a cost-effective upgrade from less critical wipes. A soft, nonabrasive texture cleans surfaces without scratching.
537.87 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
---|---|
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30245520
![]() |
Contec™
PC-99 |
9 x 9 in. |
537.87 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The lightweight Polywipe-C wipe is designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M-3.5) environments
- Ideal for wiping interior surfaces of process tools and other equipment
- A cost-effective upgrade from less critical wipes
- Made with 100% polyester interlock knit for good solvent sorbency and abrasion and chemical resistance
- Textured surface cleans without scratching
- Laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 100/M-2.5) cleanroom
- Lightweight 100% polyester interlock knit wiper offers good sorbency with solvents
- Ideal for cleaning interior surfaces of process tools and other equipment
- Soft, nonabrasive texture cleans surfaces without scratching
Spezifikation
Reinraum-Reinigungstücher | |
Polyester | |
Reinraum |