Learn More
Kaliumcarbonat, geschwefelt, S 11.8 % min, als Sulfid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4407712
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Mischung aus Kaliumpolysulfiden und Kaliumthiosulfat
Potash is used in black/brown patina (copper, brass, bronze). Its use include decorative color effects on copper, brass, bronze and nickel. Sulfurated potash has been used in the treatment of acne and other skin disorders usually in the form of a lotion with zinc sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39365-88-3
Summenformel K4O3S3
Molekulargewicht (g/mol) 300.57
MDL-Nummer MFCD00064604
InChI-Schlüssel YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L
Synonym potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx
PubChem CID 56842985
IUPAC-Name tetrapotassium 1-oxo-1λ⁶-disulfene-1,1-bis(olate) sulfanediide
SMILES [S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potash
Namenshinweis Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate
Farbe Grün
Physikalische Form Brocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich S 11.8% min as sulfide
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen Green chunks
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potash, sulfated
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.