Learn More
Kaliumbromid, Kristalloptik, Scheibe, 25 x 4 mm, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038425.KT
108.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium bromide crystal optic disc | |
Je 1 | |
Soluble in water,glycerol. Slightly soluble in ethanol and diethylether. |
Polished on both sides | |
MFCD00011358 |