Learn More
Kaliumchlorid, 0.00068 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
35.50 € - 119.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | ClK |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.55 |
MDL-Nummer | MFCD00011360 |
InChI-Schlüssel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11410590
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.AP |
500 mL |
35.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11325757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K2 |
1 L |
47.55 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11315757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K7 |
4 L |
119.00 €
4 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potassium chloride 0.00068M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7447-40-7, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Spezifikation
Potassium chloride | |
Geruchsneutral | |
0.00068M | |
ClK | |
Farblos | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumchlorid | |
4873 | |
74.55 |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
17mm Hg at 20°C | |
Flüssig | |
MFCD00011360 | |
Miscible with water | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Kaliumchlorid:0,005%; Wasser:99,995% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen