Learn More
Potassium chloride, BAKER, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1420°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 773°C |
Menge | 500 g |
Verpackung | Kunststoffflasche für Feststoffe |
Dichte | 1.98 g/cm³ (20°C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium Chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium Chloride