Learn More
Kaliumcyanid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7046143
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumcyanid wird in der organischen Synthese weithin für die Synthese vieler organischer Verbindungen verwendet, zum Beispiel in der Synthese von Hydantoinen, Spiroheterozyklen, Nitrilen, Carboxylsäuren und Cyanhydrinen und in der Von-Richter-Reaktion. Es wird im Goldabbau, bei der Galvanisierung und als Reagenz in der Proteincharakterisierung eingesetzt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich. Löslich in Methanol, Glycerin und Formamid. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopischer Feststoff. In luftdichten Behältern lagern. Nicht kompatibel mit Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1625°C
Chemischer Name oder Material Potassium cyanide
Schmelzpunkt 634°C
Menge 100 g
Strukturformel KCN
UN-Nummer UN1680
Beilstein 4652394
Merck Index 14,7626
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 65.12
Reinheit (%) ≥97%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.52
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium cyanide