Learn More
Kaliumdisulfit, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog No. 15623360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
puriss p.a., Pulver, ≥96 % (iodometrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16731-55-8
Summenformel K2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
MDL-Nummer MFCD00167605
InChI-Schlüssel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliummetabisulfit, Kaliumdisulfit, Kaliumpyrosulfit, Dikaliumdisulfit, Dikalium-Pyrosulfit, Dikaliummetabisulfit, Kaliumdisulfit K2S2O5, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-Name Dikalium Sulfinatosulfonat
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumdisulfit
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel K2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 222.32 mol
Reinheit (%) ≥96 % (iodometrisch)
Güte Puriss. p.a.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium disulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dipotassium disulphite