Learn More
Kaliumhexachlorruthenat(III), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ru 23 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11405310
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 25443-63-4 | K3RuCl6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25443-63-4
Summenformel K3RuCl6
MDL-Nummer MFCD00011390
Synonym ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachlororuthenate (III)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 431.09
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 23% min