Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog No. 10234110 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Farbe Orange bis rot
pH 6
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Trikalium; Eisen(3+); Hexacyanid
Formelmasse 329.26g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter