Learn More
Kaliumhexafluorsilikat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4782078
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Potassium hexafluorosilicate is used in the production of porceleins. It is also used for the preservation of timber. It is involved in the manufacturing of ceramics, aluminum and magnesium smelting. In addition, it is used as an intermediate in the manufacturing of optical glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16871-90-2
Summenformel F6K2Si
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00040666
InChI-Schlüssel UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC-Name Dikalium; Hexafluorosilizium(2-)
SMILES [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexafluorosilicate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 220.28
Dichte 2.27 g/cm3 at 20°C