Learn More
Kaliumperiodat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11413704
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 229.999 g/mol
Potassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumperiodat wird als Oxidationsmittel in der organischen Synthese und als analytisches Reagenz zur Bestimmung von Kalium und Cer verwendet. Es wird auch bei der kolorimetrischen Schätzung von Mangan verwendet. Es reagiert mit Ammoniumcerium(IV)-nitrat zu Tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat, das als Oxidationsmittel verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-21-8
Summenformel IKO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.999
MDL-Nummer MFCD00011407
InChI-Schlüssel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC-Name Kalium; Periodat
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium periodate
Schmelzpunkt 582°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,7654
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 230
Reinheit (%) 99%
Dichte 3.618
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.