Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, entspricht den analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 15600730 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat monobasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 - 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
CAS Max. % 100.0000%
pH 4.2 – 4.5
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 98 bis 100.5 %
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 4.5 wasserlösliche Teile, unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) 98 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte Reagenz Ph. Eur.
Verlust bei Trocknung Max. 1.0 %
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.34 g/cm3