Learn More
Kaliumselenit, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10431-47-7 | K2O3Se | 205.165 g/mol
114.00 € - 457.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10431-47-7 |
---|---|
Summenformel | K2O3Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 205.165 |
MDL-Nummer | MFCD00049663 |
InChI-Schlüssel | RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 |
PubChem CID | 150192 |
IUPAC-Name | Dikalium; Selenit |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11306499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039436.14 |
25 g |
114.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11316499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039436.22 |
100 g |
457.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
One among the compounds used in cattle feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10431-47-7 | |
205.165 | |
RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L | |
150192 | |
[O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O3Se | |
MFCD00049663 | |
potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 | |
Dikalium; Selenit |
Spezifikation
Potassium selenite | |
10431-47-7 | |
Pulver | |
MFCD00049663 | |
potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 | |
RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Selenit | |
150192 | |
Hygroskopisch |
875°C (decomposition) | |
Weiß | |
K2O3Se | |
UN2630 | |
Soluble in ethyl alcohol,water. | |
[O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] | |
205.165 | |
205.16 | |
2.851 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:SELENIT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-909-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VS7200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern