Learn More
Kaliumnatriumtartrat, 4-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog No. 15508114
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat, Monokaliummononatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat, Tetr, Kaliumnatrium2,3-dihydroxybutanedioat-Tetrahydrat, Kaliumnatriumtetrahydrat-Tartrat, L+-Weinsäure-Kaliumnatriumsalz, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnatriumtartrat
Namenshinweis 4-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Formelmasse 282.22
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.79 kg