Learn More
Kaliumlösung für ICP, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Catalog No. 12923434 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 1±0.002 g/l
Verpackung Flasche
Menge 250 ml
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile K
Lösungsmittel oder Matrix H20